2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4561-1G PC4561-5G
APOSPC4561-1GEA 54.1 EUR
APOSPC4561-1G APOSPC4561-5G
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride 98%
2-Fluoro-4-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320764
CAS nummer: 239135-53-6