4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-DL-Phe(4-CF₃)-OH
PC4562-100MG PC4562-1G PC4562-5G
APOSPC4562-100MGEA 29.2 EUR
APOSPC4562-100MG APOSPC4562-1G APOSPC4562-5G
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 97%
4-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070813
CAS nummer: 14091-16-8