2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4565-1G PC4565-5G PC4565-10G
APOSPC4565-1GEA 103 EUR
APOSPC4565-1G APOSPC4565-5G APOSPC4565-10G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Amino-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₅H₃F₃N₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269431
CAS nummer: 239135-55-8