Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Perfluoroacetone trihydrate
PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 132 EUR
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoroacetone trihydrate 95%
Hexafluoroacetone trihydrate
Formule: C₃F₆O·3H₂O
MW: 220.07 g/mol
Kookpunt: 105…108 °C
Smeltpunt: 18…21 °C
Dichtheid: 1.579 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149061
CAS nummer: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1 II