2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4574-1G PC4574-250MG
APOSPC4574-1GEA 50.5 EUR
APOSPC4574-1G APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFNO
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08532459
CAS nummer: 93102-97-7