2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4576-1G PC4576-5G
APOSPC4576-1GEA 22 EUR
APOSPC4576-1G APOSPC4576-5G
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride 95%
2-Amino-4'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₉ClFNO
Smeltpunt: 238…242 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00193059
CAS nummer: 456-00-8