(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4579-1G PC4579-250MG
APOSPC4579-1GEA 46.8 EUR
APOSPC4579-1G APOSPC4579-250MG
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117455
CAS nummer: 24974-71-8
UN: 3261
ADR: 8,II