1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Trifluoromethoxy)chlorobenzene
PC4580-100G PC4580-25G PC4580-500G
APOSPC4580-100GEA 58.4 EUR
APOSPC4580-100G APOSPC4580-25G APOSPC4580-500G
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
1-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.5543 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840206
CAS nummer: 450-96-4