1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Perfluoro(5-methyl-3,6-dioxanon-1-ene)
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 33.7 EUR
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
1,1,1,2,3,3-Hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)-3-[(trifluorovinyl)oxy]propane
Formule: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
MW: 432.06 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C
Dichtheid: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00191479
CAS nummer: 1644-11-7