4-(Trifluoromethylthio)toluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4582-1G PC4582-250MG PC4582-5G
APOSPC4582-1GEA 124 EUR
APOSPC4582-1G APOSPC4582-250MG APOSPC4582-5G
4-(Trifluoromethylthio)toluene
4-(Trifluoromethylthio)toluene
Formule: C₈H₇F₃S
Kookpunt: 166…168 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00129190
CAS nummer: 352-68-1