2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4583-1G PC4583-500MG PC4583-5G
APOSPC4583-1GEA 36.6 EUR
APOSPC4583-1G APOSPC4583-500MG APOSPC4583-5G
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₇HF₄NO₄
Smeltpunt: 137…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093916
CAS nummer: 16583-08-7