1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
PC4590-100G
PC4590-25G
APOSPC4590-100GEA
283
EUR
APOSPC4590-100G
APOSPC4590-25G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone 98%
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Formule:
C₅H₂F₆O₂ Kookpunt: 70 °C Dichtheid: 1,486 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 32 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000426 CAS nummer: 1522-22-1 EINECS: 216-191-0 UN: 2920 ADR: 8+3,II |