2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4600-1G PC4600-5G PC4600-25G
APOSPC4600-1GEA 32.2 EUR
APOSPC4600-1G APOSPC4600-5G APOSPC4600-25G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Smeltpunt: 51…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115975
CAS nummer: 132927-09-4