2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4601-1G PC4601-5G
APOSPC4601-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4601-1G APOSPC4601-5G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Smeltpunt: 63…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02101784
CAS nummer: 132927-08-3