2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4602-5G PC4602-1G
APOSPC4602-5GEA 275 EUR
APOSPC4602-5G APOSPC4602-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 125…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115976
CAS nummer: 448-36-2