(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4605-1G PC4605-5G
APOSPC4605-1GEA 96.6 EUR
APOSPC4605-1G APOSPC4605-5G
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Smeltpunt: 60…63 °C
Vlampunt: 107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631930
CAS nummer: 103360-04-9
UN: 3261
ADR: 8,II