2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4606-25G PC4606-5G PC4606-100G
APOSPC4606-25GEA 60 EUR
APOSPC4606-25G APOSPC4606-5G APOSPC4606-100G
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Smeltpunt: 77…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03428512
CAS nummer: 166328-16-1