4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4607-1G PC4607-5G PC4607-25G
APOSPC4607-1GEA 132 EUR
APOSPC4607-1G APOSPC4607-5G APOSPC4607-25G
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Ethoxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formule: C₈H₈FNO₃
Smeltpunt: 47…49 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04115633
CAS nummer: 28987-48-6