3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 35.1 EUR
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chloro-5-fluoroaniline 98%
3-Chloro-5-fluoroaniline
Formule: C₆H₅ClFN
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03407962
CAS nummer: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III