α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4609-100G PC4609-25G PC4609-500G
APOSPC4609-100GEA 322 EUR
APOSPC4609-100G APOSPC4609-25G APOSPC4609-500G
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluic acid
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Smeltpunt: 78…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083521
CAS nummer: 654-99-9