2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4614-250MG PC4614-100MG
APOSPC4614-250MGEA 503 EUR
APOSPC4614-250MG APOSPC4614-100MG
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile 97%
2-Amino-6-(6-fluoro-2-pyridinyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₁₃H₁₁FN₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00794643
CAS nummer: 338413-86-8