2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4616-1G PC4616-5G PC4616-10G
APOSPC4616-1GEA 182 EUR
APOSPC4616-1G APOSPC4616-5G APOSPC4616-10G
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-ethylidene}malononitrile 97%
2-{1-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]ethylidene}malononitrile
Formule: C₁₂H₈F₃N₃O
Smeltpunt: 205…207 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00139203
CAS nummer: 343375-42-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III