2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4623-1G PC4623-500MG PC4623-5G
APOSPC4623-1GEA 173 EUR
APOSPC4623-1G APOSPC4623-500MG APOSPC4623-5G
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
2-[(Ammoniooxy)methyl]-1-chloro-3-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₂FNO
Smeltpunt: 184…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114572
CAS nummer: 93081-15-3