1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4625-1G PC4625-5G
APOSPC4625-1GEA 0 EUR
APOSPC4625-1G APOSPC4625-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-fluorobenzene chloride
Formule: C₇H₉ClFNO
Smeltpunt: 180…185 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114584
CAS nummer: 215599-91-0