1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4628-1G PC4628-500MG
APOSPC4628-1GEA 531 EUR
APOSPC4628-1G APOSPC4628-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Smeltpunt: 135…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114578
CAS nummer: 215599-92-1