1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4629-1G PC4629-500MG
APOSPC4629-1GEA 132 EUR
APOSPC4629-1G APOSPC4629-500MG
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-3-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Smeltpunt: 160…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01114571
CAS nummer: 15256-07-2