1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4632-1G PC4632-5G
APOSPC4632-1GEA 296 EUR
APOSPC4632-1G APOSPC4632-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene chloride
Formule: C₈H₉ClF₃NO
Smeltpunt: 325…328 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231881
CAS nummer: 321574-29-2