2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4633-1G PC4633-500MG PC4633-5G
APOSPC4633-1GEA 173 EUR
APOSPC4633-1G APOSPC4633-500MG APOSPC4633-5G
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-(4-Benzoylphenyl)-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formule: C₂₁H₁₄FNO
MW: 315.35 g/mol
Smeltpunt: 89…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01316984
CAS nummer: 446275-89-4