4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4634-1G PC4634-25G PC4634-5G
APOSPC4634-1GEA 22 EUR
APOSPC4634-1G APOSPC4634-25G APOSPC4634-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631468
CAS nummer: 1737-36-6