1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4635-1G PC4635-500MG
APOSPC4635-1GEA 804 EUR
APOSPC4635-1G APOSPC4635-500MG
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 97%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl]-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₅H₉F₆NO₃
Smeltpunt: 168…169 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243697
CAS nummer: 338781-55-8