N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4636-1G PC4636-500MG PC4636-5G
APOSPC4636-1GEA 173 EUR
APOSPC4636-1G APOSPC4636-500MG APOSPC4636-5G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide 97%
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-chloro-2,2-dimethylpropanamide
Formule: C₁₃H₁₂ClF₆NO
Smeltpunt: 119…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793437
CAS nummer: 478261-82-4