2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4637-1G PC4637-5G
APOSPC4637-1GEA 70.1 EUR
APOSPC4637-1G APOSPC4637-5G
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
2-Bromo-1-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₇BrClFO
Smeltpunt: 78…81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935937
CAS nummer: 338982-26-6