2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl Methacrylate
PC4657-100G PC4657-25G PC4657-5G
APOSPC4657-100GEA 242 EUR
APOSPC4657-100G APOSPC4657-25G APOSPC4657-5G
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate 98%
2,2,3,4,4,4-Hexafluorobutyl methacrylate
Stabilised; Refrigeration will extend shelf-life.
Formule: C₈H₈F₆O₂
MW: 250.14 g/mol
Kookpunt: 158 °C
Dichtheid: 1.348 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 57 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00042311
CAS nummer: 36405-47-7
UN: 3272
ADR: 3 III