2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4667-1G PC4667-5G
APOSPC4667-1GEA 95.5 EUR
APOSPC4667-1G APOSPC4667-5G
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
2-(Heptafluoro-n-propyl)benzimidazole
Formule: C₁₀H₅F₇N₂
Smeltpunt: 225 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00521800
CAS nummer: 559-37-5