4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4675-1G PC4675-250MG
APOSPC4675-1GEA 131 EUR
APOSPC4675-1G APOSPC4675-250MG
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
4-Chloro-6,8-difluoroquinoline
Formule: C₉H₄ClF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278782
CAS nummer: 239463-89-9