2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4691-100G PC4691-10G PC4691-25G
APOSPC4691-100GEA 150 EUR
APOSPC4691-100G APOSPC4691-10G APOSPC4691-25G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂ClF₃N₂
Kookpunt: 60 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,513 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00115111
CAS nummer: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III