1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4717-1G PC4717-25G PC4717-5G
APOSPC4717-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4717-1G APOSPC4717-25G APOSPC4717-5G
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
1,3-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene
Formule: C₁₀H₆F₈O₂
Kookpunt: 78…79 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00497882
CAS nummer: 3914-19-0