1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4718-25G PC4718-5G
APOSPC4718-25GEA 482 EUR
APOSPC4718-25G APOSPC4718-5G
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene 97%
1,4-Dibromohexafluoro-2-butene
Formule: C₄Br₂F₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038279
CAS nummer: 360-87-2