4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acrylic acid
PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 22 EUR
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 95%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Smeltpunt: 141…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236298
CAS nummer: 239463-90-2