4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4727-1G PC4727-25G PC4727-5G
APOSPC4727-1GEA 87.6 EUR
APOSPC4727-1G APOSPC4727-25G APOSPC4727-5G
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene 97%
4-Chloro-1,1,2-trifluoro-1-butene
Formule: C₄H₄ClF₃
Dichtheid: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077488
CAS nummer: 235106-11-3
UN: 1993
ADR: 3,III