N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-N,N-diethyl-1,1,2-trifluoroethylamine
PC4728-100G PC4728-25G PC4728-5G
APOSPC4728-100GEA 820 EUR
APOSPC4728-100G APOSPC4728-25G APOSPC4728-5G
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine 90%
N,N-Diethyl(2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl)amine
Formule: C₆H₁₁ClF₃N
MW: 189.61 g/mol
Kookpunt: 38 °C/10mmHg
Dichtheid: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00054672
CAS nummer: 357-83-5
UN: 3267
ADR: 8 II