Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4732-100G PC4732-25G
APOSPC4732-100GEA 220 EUR
APOSPC4732-100G APOSPC4732-25G
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate 97%
Ethyl-2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Formule: C₉H₁₁F₃O₄
Kookpunt: 80…82 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02677683
CAS nummer: 571-55-1