2-Fluorophenyl acetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4739-1G PC4739-25G PC4739-5G
APOSPC4739-1GEA 170 EUR
APOSPC4739-1G APOSPC4739-25G APOSPC4739-5G
2-Fluorophenyl acetate 98%
2-Fluorophenyl acetate
Formule: C₈H₇FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672912
CAS nummer: 29650-44-0