2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
PC4740-1G PC4740-5G PC4740-10G
APOSPC4740-1GEA 22 EUR
APOSPC4740-1G APOSPC4740-5G APOSPC4740-10G
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol 97%
2-(4-Aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol
Formule: C₉H₇F₆NO
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039258
CAS nummer: 722-92-9