ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4747-5G PC4747-25G
APOSPC4747-5GEA 32.2 EUR
APOSPC4747-5G APOSPC4747-25G
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₆BrFO
Kookpunt: 83…85 °C
Smeltpunt: 25…30 °C
Dichtheid: 1,574 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00278796
CAS nummer: 655-15-2
UN: 3261
ADR: 8,III