4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5,5'-(Perfluoropropane-2,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione), 2,2-Bis(1,3-dihydro-1,3-dioxobenzo[c]furan-5-yl)hexafluoropropane
PC4755-5G PC4755-100G PC4755-25G
APOSPC4755-5GEA 22 EUR
APOSPC4755-5G APOSPC4755-100G APOSPC4755-25G
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride 99%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride
Intermediate for high performance polyimides.
Formule: C₈H₄O₃
MW: 444.25 g/mol
Smeltpunt: 244…247 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039143
CAS nummer: 1107-00-2
EINECS: 214-170-0
UN: 3261
ADR: 8 II