1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexafluoroisopropyl methacrylate, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropylmethacrylate
PC4756-100G PC4756-50G PC4756-250G
APOSPC4756-100GEA 207 EUR
APOSPC4756-100G APOSPC4756-50G APOSPC4756-250G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Affords low refractive index polymer.
Formule: C₇H₆F₆O₂
MW: 236.12 g/mol
Kookpunt: 99 °C
Dichtheid: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 14 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040105
CAS nummer: 3063-94-3
EINECS: 221-309-9
UN: 3272
ADR: 3 II