1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4760-25G PC4760-5G
APOSPC4760-25GEA 150 EUR
APOSPC4760-25G APOSPC4760-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formule: C₁₀H₈F₆O₃S
Smeltpunt: 39…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039262
CAS nummer: 67674-48-0