1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropan-2-ol, Hexafluoro-tert-butanol, Hexafluoro-2-methylisopropanol
PC4765-100G PC4765-25G PC4765-5G
APOSPC4765-100GEA 623 EUR
APOSPC4765-100G APOSPC4765-25G APOSPC4765-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol 98%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol
Formule: C₄H₄F₆O
MW: 182.07 g/mol
Kookpunt: 60…62 °C
Dichtheid: 1.484 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039259
CAS nummer: 1515-14-6