5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC47692-1G PC47692-5G
APOSPC47692-1GEA 351 EUR
APOSPC47692-1G APOSPC47692-5G
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
5-Bromo-2,3-difluoroaniline
Formule: C₆H₄BrF₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22205725
CAS nummer: 1375068-68-0